Learn More
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- El ácido lactobiónico es un ácido aldónico generado por la oxidación de la lactosa que tiene propiedades antioxidantes, quelantes y de retención de humedad
- El ácido lactobiónico puede quelar iones metálicos y reducir el daño oxidativo
- Se puede utilizar en la síntesis de nanomateriales y nanopartículas de administración de fármacos
- Se ha demostrado que aumenta la solubilidad de los antibióticos macrólidos
Aplicaciones
- Los estudios de laboratorio han demostrado que la aplicación de ácido lactobiónico reduce la dermatitis atópica en un modelo de ratón de enfermedad de la piel
- Se ha descubierto que el ácido lactobiónico inhibe la galectina-1 en ratas
- Se ha utilizado en nanotecnología para mejorar la solubilidad de los hidrogeles de quitosán o como conjugado de nanopartículas para promover la focalización de terapias anticancerígenas en tumores
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Lactobionic acid |
| Nombre de nota | 97% |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 5% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 31, 415 |
| Índice Merck | 15, 5391 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.