Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido lactobiónico, 97 %
Código de producto. 10042170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10042170 25 g Frasco de plástico 25 g
10307540 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10042170 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 167110250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El ácido lactobiónico, CAS # 96-82-2, es un producto de la oxidación de la lactosa que puede actuar como un antioxidante o portador de administración de fármacos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El ácido lactobiónico es un ácido aldónico generado por la oxidación de la lactosa que tiene propiedades antioxidantes, quelantes y de retención de humedad
  • El ácido lactobiónico puede quelar iones metálicos y reducir el daño oxidativo
  • Se puede utilizar en la síntesis de nanomateriales y nanopartículas de administración de fármacos
  • Se ha demostrado que aumenta la solubilidad de los antibióticos macrólidos
Aplicaciones
  • Los estudios de laboratorio han demostrado que la aplicación de ácido lactobiónico reduce la dermatitis atópica en un modelo de ratón de enfermedad de la piel
  • Se ha descubierto que el ácido lactobiónico inhibe la galectina-1 en ratas
  • Se ha utilizado en nanotecnología para mejorar la solubilidad de los hidrogeles de quitosán o como conjugado de nanopartículas para promover la focalización de terapias anticancerígenas en tumores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-82-2
Fórmula molecular C12H22O12
Peso molecular (g/mol) 358.296
Número MDL MFCD00078147
Clave InChI JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Sinónimo lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
PubChem CID 7314
ChEBI CHEBI:55481
Nombre IUPAC ácido (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahidroxi-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexanoico
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactobionic acid
Nombre de nota 97%
Color Blanco
Pérdida por secado 5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 31, 415
Índice Merck 15, 5391
Condición de rotación específica +22.80° (20°C c=10,H2O)
Rotación específica After 4 hrs.: +22.8° to +28.8° (20°C, 589nm) (c=10, water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.29
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo cristalino