Learn More
Lactitol, TRC
Código de producto. 30475048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475048 5 g 5 g
30468398 1 g 1 g
30466347 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1135505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-86-4
Fórmula molecular C12 H24 O11
Peso molecular (g/mol) 344.31
Sinónimo Glucitol, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), Lactitol (6CI,7CI), 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol, D-Lactitol, Finlac DC, Importal, Lactiobiosit, Lactit, Lactit M, Lactite, Lactitol ACM 50, Lactitol LC 0, Lactitol MC, Lactosit, Lactositol, Lacty, Lacty (saccharide), Lacty M, Lacty-Tab, Milchen, Miruhen, NSC 231323, D-Glucitol, 4-O-β-D-galactopyranosyl
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxanoxan-2-il]oxihexano-1,2,3,5,6-pentol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactitol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1319
Porcentaje de pureza >95%