Learn More
Lactitol monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Lactitol monohydrate |
| CAS | 81025-04-9 |
| Fórmula molecular | C12 H24 O11 . H2 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Lactitol monohydrate, 4-O-(β-d-Galactopyranosyl)-d-glucitol monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1 |
| SMILES | O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R)6-3,4,5-Trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxhexano-1,2,3,5,6-pentol; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 362.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1424 |