Learn More
Lactitol monohidrato, TRC
Código de producto. 30482498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30482498 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30482498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL069125500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Lactitol monohydrate
CAS 81025-04-9
Fórmula molecular C12 H24 O11 . H2 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Lactitol monohydrate, 4-O-(β-d-Galactopyranosyl)-d-glucitol monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
SMILES O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R)6-3,4,5-Trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxhexano-1,2,3,5,6-pentol; hidrato
Peso molecular (g/mol) 362.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1424
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.