Learn More
Lactitol monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 17948384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17948384 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17948384 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3549.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Lactitol monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Lactitol monohydrate
CAS 81025-04-9
Nombres de analitos o componentes D-Lactitol monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H24 O11 . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lactitol monohydrate, 4-O-(beta-d-Galactopyranosyl)-d-glucitol monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
SMILES O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R)6-3,4,5-Trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxhexano-1,2,3,5,6-pentol; hidrato
Peso molecular (g/mol) 362.33
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1424 g/mol