Learn More
Ácido láctico, sal de litio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10485651 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10485651 5 g Frasco de vidrio 5 g
10301401 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10219433 100 g Frasco de vidrio 100 g
10390674 500g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10485651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 867-55-0 | C3H5LiO3 | 96.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-55-0
Fórmula molecular C3H5LiO3
Peso molecular (g/mol) 96.01
Número MDL MFCD00065399
Clave InChI GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
Nombre IUPAC litio;2-hidroxipropanoato
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactic acid, lithium salt
Absorbancia sol. ac. al 10 %, sol. ac. al 10 % a 0 nm, 0,07 máx. a 260 nm
Color Blanco
pH De 6 a 9 (sol. al 1 %)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2Li
Cantidad 5 g
Beilstein 03, IV, 633
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.01
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino