Learn More
Éster Dodecilílico de Ácido Láctico, TRC
Código de producto. 30138495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138495 5 g 5 g
30135250 100 mg 100 miligramos
30005245 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1135105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6283-92-7
Fórmula molecular C15 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 258.4
Sinónimo Lactic acid, dodecyl ester (7CI), Ceraphyl 31, Chrystap HYL 98, Crodamol LL, Cyclochem LVL, Dodecyl lactate, Lauryl lactate, NSC 7752, Pelemol LL, Purasolv LL, Schercemol LL, Lactic Acid-Dodecyl Ester
Nombre IUPAC Dodecil 2-hidroxipropanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactic Acid Dodecyl Ester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15(17)14(2)16/h14,16H,3-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.2195