Learn More
Ácido láctico, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Código de producto. 10665302 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10665302 500mL. 500 ML
10753801 2,5 l 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10665302 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/0150/PB08
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79-33-4 | Fórmula molecular: C3H6O3 | Peso molecular: 90,08 g/mol
El ácido láctico, certificado AR para análisis, cumple con la especificación analítica de Ph.Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-33-4
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00004520
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxipropanoico
SMILES CC(O)C(O)=O
Especificaciones
pH 1,2
Punto de ebullición de 125 °C
Color Amarillo
Cantidad 500mL.
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 90,08g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ácido láctico
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propanoic acid, 2-hydroxy-, (S)-