Learn More
Melford Solución de ácido láctico al 88%
Código de producto. 30018369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018369 1 L 1 litro
30018371 500 mL 500 ml
30018370 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018369 Proveedor Melford N.º de proveedor L175001000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
ACS con grado de reactivo
ACS con grado de reactivo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactic Acid
CAS 50-21-5
Notas de grado de pureza ACS con grado de reactivo
Fórmula molecular C3H6O3
Cantidad 1 L