Learn More
Thermo Scientific™ Ácido láctico 10 %
Descripción
Una solución para añadir a los medios de cultivo, principalmente para reducir el pH
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| País de origen | Reino Unido |
| Formato | Caja |
| Tipo de medios | Aditivo |
| Tipo de producto | Aditivo para medios |
| Para utilizar con (aplicación) | Reduce el pH de los medios de cultivo |
| Tipo de empaquetado | 10 x 5 mL |
| Cantidad | 10 x 5 mL |