Learn More
Ácido láctico, solución estandarizada de 1,0 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15401357 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15401357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035628.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    92.65€ / 500 ml
    Ahorro 14.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactic acid
Nombre de nota Lactic acid: 9.0%; Water: 91.0%
CAS 50-21-5, 7732-18-5
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Fórmula molecular C3H6O3
Número MDL MFCD00004520
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxipropanoico
Peso molecular (g/mol) 90.08
PubChem CID 612
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:78320
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08