missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LACTB2 Monoclonal Antibody (OTI3A5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17527261
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17527261 100 μL 100 microlitros
17547261 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17527261 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502580

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Endoribonuclease; cleaves preferentially 3′ to purine-pyrimidine dinucleotide motifs in single-stranded RNA. The cleavage product contains a free 3′ -OH group. Has no activity with double-stranded RNA or DNA. Required for normal mitochondrial function and cell viability.

Especificaciones

Antígeno LACTB2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A5
Concentración 0.56 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LACTB2
N.º de referencia del gen Q53H82
Alias de gen CGI-83
Símbolos de los genes LACTB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human LACTB2 produced in E.coli
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51110
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.