Learn More
β-Lactamase-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497898
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497898 10 mg 10 miligramos
16463847 50 mg 50 miligramos
16437716 100 mg 100 miligramos
16430368 5 mg 5 miligramos
16401869 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497898 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19773
MedChemExpress β-Lactamase-IN-1 is an inhibitor of β-Lactamase extracted from patent WO2016027249A1, page 77. β-Lactamase-IN-1 can be used to prepare of tricyclic nitrogen containing compound. β-Lactamase-IN-1 can be used for the research of neisseria gonorrhea infection.
β-Lactamase-IN-1 is an inhibitor of β-Lactamase extracted from patent WO2016027249A1, page 77. β-Lactamase-IN-1 can be used to prepare of tricyclic nitrogen containing compound. β-Lactamase-IN-1 can be used for the research of neisseria gonorrhea infection.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Lactamase-IN-1
CAS 1075237-97-6
Color Caqui
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13N3O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (127.37 mM)
SMILES O=C1C=NC2=C(N=C(OC)C=C2)N1C(CO)CO
Peso molecular (g/mol) 251.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death