Learn More
Lactama de (S)-carboximetil-L-cisteína, Mikromol™
Descripción
Lactama de (S)-carboximetil-L-cisteína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine |
| CAS | 62305-89-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H7 N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine, 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, (3R)-, 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, (R)-, (3R)-3-Carboxy-5-oxothiomorpholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO3S/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CSCC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R)-5-oxotiomorfolina-3-carboxílico |
| Mostrar más |