Learn More
Lactama de (S)-carboximetil-L-cisteína, Mikromol™
Código de producto. 16324396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16324396 100 mg 100 miligramos
30051889 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16324396 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0236.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Lactama de (S)-carboximetil-L-cisteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine
CAS 62305-89-9
Nombres de analitos o componentes Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H7 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine, 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, (3R)-, 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, (R)-, (3R)-3-Carboxy-5-oxothiomorpholine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7NO3S/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CSCC(=O)N1
Nombre IUPAC Ácido (3R)-5-oxotiomorfolina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 161.179
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0147 g/mol