Learn More
Lactama de (S)-carboximetil-(D,L)-cisteína, Mikromol™
Código de producto. 17940366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17940366 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17940366 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0236.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Lactama de (S)-carboximetil-(D,L)-cisteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactam of (S)-Carboxymethyl-(D,L)-cysteine
CAS 14226-97-2
Nombres de analitos o componentes Lactam of (S)-Carboxymethyl-(D,L)-cysteine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H7 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, 5-Oxo-3-thiomorpholinecarboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7NO3S/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1CSCC(=O)N1
Nombre IUPAC Ácido 5-oxotiomorfolina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 161.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0147 g/mol