Learn More
Hexaacetato de lactal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lactal Hexaacetate |
| CAS | 51450-24-9 |
| Fórmula molecular | C24 H32 O15 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O15/c1-11(25)32-9-18-20(17(7-8-31-18)34-13(3)27)39-24-23(37-16(6)30)22(36-15(5)29)21(35-14(4)28)19(38-24)10-33-12(2)26/h7-8,17-24H,9-10H2,1-6H3/t17-,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2R,3S,4R)-4-acetiloxi-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxi-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 560.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 560.1741 |