Learn More
(+)-Lactacistina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Lactacystin |
| CAS | 133343-34-7 |
| Fórmula molecular | C15 H24 N2 O7 S |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | Lactacystin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24N2O7S/c1-6(2)10(19)15(11(20)7(3)12(21)17-15)14(24)25-5-9(13(22)23)16-8(4)18/h6-7,9-11,19-20H,5H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,21)(H,22,23)/t7-,9+,10+,11+,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](O)[C@]1(NC(=O)[C@H](C)[C@@H]1O)C(=O)SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamido-3-[(2R,3S,4R)-3-hidroxi-2-[(1S)-1-hidroxi-2-metilpropil]-4-metil-5-oxopirrolidin-2-carbonil]sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 376.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.1304 |