Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lacosamida
Código de producto. 16554474 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16554474 100 mg 100 miligramos
16564474 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16554474 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 465321000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 175481-36-4 | C13H18N2O3 | 250.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175481-36-4
Fórmula molecular C13H18N2O3
Peso molecular (g/mol) 250.30
Clave InChI VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
Nombre IUPAC (2R)-N-benzil-2-acetamido-3-metoxipropanamida
SMILES COC[C@@H](NC(C)=O)C(=O)NCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Lacosamide
Punto de fusión 143.0°C to 144.0°C
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.29