Learn More
Lacosamida, TRC
Código de producto. 30470238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470238 100 mg 100 miligramos
30479452 10 mg 10 miligramos
30474357 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL098500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175481-36-4
Fórmula molecular C13 H18 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 250.29
Sinónimo (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-propanamide, Propanamide, 2-(acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropionamide, ADD 243037, Erlosamide, Harkoseride, Lacosamide, Lacoset, Lacoset 50, SPM 927, Vimpat
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-N-benzil-3-metoxipropanamida
SMILES COC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lacosamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1317
Porcentaje de pureza >95%