Learn More
Lacosamida, LoGiCal
Código de producto. 30462930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462930 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462930 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3640.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lacosamide
CAS 175481-36-4
Nombres de analitos o componentes Lacosamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-propanamide, Propanamide, 2-(acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropionamide, ADD 243037, Erlosamide, Harkoseride, Lacosamide, Lacoset, Lacoset 50, SPM 927, Vimpat
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES COC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-N-bencil-3-metoxipropanamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 250.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1317 g/mol