Learn More
Impureza de lacosamida I: (R)-N-benceil-2-(3-benzilureido)-3-metoxipropanamida, TRC
Código de producto. 30482951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482951 25 mg 25 miligramos
30466526 10 mg 10 miligramos
30480002 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL09851525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2295925-90-3
Fórmula molecular C19H23N3O3
Peso molecular (g/mol) 341.4
Sinónimo (2R)-3-Methoxy-N-(phenylmethyl)-2-[[[(phenylmethyl)amino]carbonyl]amino]propanamide
SMILES COC[C@@H](NC(=O)NCc1ccccc1)C(=O)NCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lacosamide impurity I: (R)-N-benzyl-2-(3-benzylureido)-3-methoxypropanamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N3O3/c1-25-14-17(18(23)20-12-15-8-4-2-5-9-15)22-19(24)21-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,17H,12-14H2,1H3,(H,20,23)(H2,21,22,24)/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1739
Porcentaje de pureza >95%