Learn More
Lacosamida-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lacosamide-d3 |
| CAS | 1217689-95-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 D3 H15 N2 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Propanamide, 2-(acetylamino)-3-(methoxy-d3)-N-(phenylmethyl)-, (2R)- (ACI), (2R)-2-(Acetylamino)-3-(methoxy-d3)-N-(phenylmethyl)propanamide (ACI), Lacosamide-d3, Lacosamide-D3 (methoxy-D3), (2R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-(trideuteriomethoxy)propanamide, (2R)-Lacosamide-d3 (O-methyl-d3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-acetamido-N-benzil-3-(trideuteriometoxi)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 253.31 |
| Mostrar más |