Learn More
Lacosamida 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30457990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30457990 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457990 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP3640.0011
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lacosamide
CAS 175481-36-4
Nombres de analitos o componentes Lacosamide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C13 H18 N2 O3
Concentración 1 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-propanamide, Propanamide, 2-(acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropionamide, ADD 243037, Erlosamide, Harkoseride, Lacosamide, Lacoset, Lacoset 50, SPM 927, Vimpat
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES COC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-N-bencil-3-metoxipropanamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 250.29
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1317 g/mol