Learn More
Lacidipina, TRC
Código de producto. 30135793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135793 100 mg 100 miligramos
30135549 25 mg 25 miligramos
17941315 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL098000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103890-78-4
Fórmula molecular C26 H33 N O6
Peso molecular (g/mol) 455.54
Sinónimo Lacidipine, 4-[2-[(1E)-3-(1,1-Dimethylethoxy)-3-oxo-1-propenyl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid diethyl ester, (E)-4-[2-[3-(1,1-Dimethylethoxy)-3-oxo-1-propenyl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid diethyl ester, Caldine, GR 43659X, GX 1048, Lacimen, Lacipil, Lacirex, Midotens, Motens
Nombre IUPAC Dietilo 2,6-dimetil-4-[2-[(E)-3-[(2-metilpropano-2-il)oxi]-3-oxoprop-1-enil]fenilo-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lacidipine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15,23,27H,8-9H2,1-7H3/b15-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.2308