Learn More
Lacidipine, MedChemExpress
Código de producto. 16498448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16498448 10 mg 10 miligramos
16498246 100 mg 100 miligramos
16491406 200 mg 200 miligramos
16434337 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16498448
Marca: Medchem Express HYB0347
MedChemExpress Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lacidipine
CAS 103890-78-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H33NO6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.76 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC)=O)C1C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 455.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.54
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation