Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lacidipina
Código de producto. 16680832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16680832 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16680832
Marca: Thermo Scientific Chemicals 463180010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lacidipine
CAS 103890-78-4
Punto de fusión 179.0°C
Fórmula molecular C26H33NO6
Cantidad 1 g
Clave InChI GKQPCPXONLDCMU-CCEZHUSRSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 3,5-dietil 4-{2-[(1E)-3-(tert-butoxi)-3-oxoprop-1-en-1-il]fenil}-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 455.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.55