Learn More
IKA™ Labworldsoft™ 6 Visc
Código de producto. 17217539 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
IKA Viscosímetro ROTAVISC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17217539 IKA Viscosímetro ROTAVISC cada uno
1 options
Código de producto. 17217539 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020101872
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
El software Labworldsoft™ 6 Visc permite la automatización de los procesos de laboratorio mediante la conexión de viscosímetros ROTAVISC a otros dispositivos (como un termostato) a través de un PC.
  • Permite la automatización de los procesos de laboratorio mediante la conexión de viscosímetros IKA™ ROTAVISC a otros dispositivos (como un termostato) a través de un PC
  • Registre fácilmente los procesos y parámetros de las mediciones para su posterior análisis y consulta
  • Supervise y controle los parámetros de la muestra, como las mediciones de la temperatura y del pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) IKA Viscosímetro ROTAVISC
Para utilizar con (aplicación) Documentación de datos y control de dispositivos mediante PC