Learn More
IKA™ labworldsoft™ 6 Starter Laboratory Software
Código de producto. 15984580 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Windows 7, 8 o 10, diversos dispositivos de laboratorio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15984580 Windows 7, 8 o 10, diversos dispositivos de laboratorio cada uno
1 options
Código de producto. 15984580 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020019397
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Software de laboratorio para controlar dispositivos de laboratorio, automatizar procesos y documentar sus mediciones y resultados.
  • Integra dispositivos de laboratorio IKA y soporta dispositivos de varios fabricantes diferentes.
  • Comunicación a través de RS232, USB, Bluetooth o conectividad de red
  • Facilita el registro de diversos parámetros físicos como par de torsión, temperatura, velocidad y valor de pH, etc.
  • Para mejorar el análisis y la documentación, los valores se pueden mostrar de diferentes maneras, como un diagrama y/t.
  • Gran biblioteca de dispositivos.
  • Se pueden crear diferentes configuraciones para diferentes aplicaciones.
  • Licencia de inicio: Puede elegir 3 series de tipo de dispositivo con las que desea trabajar desde la biblioteca de dispositivos. El número de dispositivos de la zona de trabajo está limitado a 3. Licencia de actualización disponible.
  • Requisitos de hardware y software:
    • Procesador: La frecuencia del procesador Intel Core i5 (procesador Intel Core i7 recomendado) no debe ser inferior a 2,6 GHz ni inferior a 2 núcleos
    • Sistema operativo: Windows 7 / 8.1 / 10 (sistema operativo de 32 y 64 bits)
    • RAM: No menos de 8 GB (se sugiere 16 GB)
    • Almacenamiento: Al menos 10 GB de disco duro libre
    • Tarjeta gráfica: No hay requisitos especiales
    • Unidad óptica: Unidad de DVD/CD (no es necesario)
    • Interfaces: USB: Al menos 4 puertos; recomendado: 6 puertos, Wi-Fi/LAN: Sí (1 puerto es suficiente)
    • Interfaces de comunicación para la comunicación de dispositivos de laboratorio: Para usos especiales es posible utilizar adaptadores para proporcionar diferentes interfaces de comunicación en su PC. (Por ejemplo, 1 puerto USB a 4 puertos RS232). Esto depende del número, el tipo y las interfaces de comunicación de cada dispositivo.
    • Ratón y teclado: Necesario, sin requisitos especiales.
    • Monitor sugerido: Al menos 24 pulg., con una resolución de al menos 1920 x 1080 píxeles.
    • Para obtener asistencia técnica, utilice nuestra línea de asistencia técnica europea en el +49-7633-831-0 o envíe un correo electrónico a sales@ika.de.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Licencia básica
Para utilizar con (equipo) Windows 7, 8 o 10, diversos dispositivos de laboratorio