Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Labtip
Descripción
Las puntas de pipeta estándar Thermo Scientific™ Labtip están fabricadas con polipropileno 100 % virgen. Las puntas están disponibles en tamaños de 10, 200, 300 y 1000 μl. Disponibles en formato transparente (10 μl y 300 μl), de color amarillo (200 μl) y de color azul (1000 μl), estas puntas para el uso general de laboratorio se utilizan en numerosas aplicaciones de transferencia de líquidos.
Las puntas de pipeta Labtip ofrecen:
- Los tamaños que se utilizan con mayor frecuencia en los laboratorios: 10, 200, 300 y 1000 μl
- Puntas esenciales sin filtro para uso general en el laboratorio
- Envasado sin esterilizar en gradilla y a granel
Opciones de envasado:
- En gradilla, no estéril; 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/paquete
- A granel; 1000 puntas/bolsa
- A granel; 25 000 puntas/bolsa
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Labertip 1000, sin filtro, no estéril, a granel |
| Volumen (métrico) | 1000 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Azul |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Modelo | Labtip 1000 |
| Declaraciones de limpieza | ADN, ADNasa, sin ARNasa |
| Características | punta azul |
| Formato | A granel |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.