Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Labtip
Código de producto. 10122602
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μl
1000 μl
Formato:
A granel
Racl
Envase:
10 x 96/bandeja
1000 puntas/bolsa
25000 puntas/bolsa
A granel
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 10000
paquete de 25000
paquete de 3840
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Formato Envase Tamaño de la unidad
10122602 200 μl A granel 1000 puntas/bolsa 1000 PCS
12326582 1000 μl A granel A granel paquete de 10000
12306582 200 μl A granel 25000 puntas/bolsa paquete de 25000
12316582 200 μl Racl 10 x 96/bandeja paquete de 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10122602 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 94300120
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Puntas de pipeta básicas para necesidades estándar de transferencia de líquidos.
Las puntas de pipeta estándar Thermo Scientific™ Labtip están fabricadas con polipropileno 100 % virgen. Las puntas están disponibles en tamaños de 10, 200, 300 y 1000 μl. Disponibles en formato transparente (10 μl y 300 μl), de color amarillo (200 μl) y de color azul (1000 μl), estas puntas para el uso general de laboratorio se utilizan en numerosas aplicaciones de transferencia de líquidos.
Las puntas de pipeta Labtip ofrecen:
  • Los tamaños que se utilizan con mayor frecuencia en los laboratorios: 10, 200, 300 y 1000 μl
  • Puntas esenciales sin filtro para uso general en el laboratorio
  • Envasado sin esterilizar en gradilla y a granel
Opciones de envasado:
  • En gradillas, sin esterilizar: 96 puntas/bandeja, 10 bandeja/paquete
  • A granel: 1000 puntas/bolsa
  • A granel: 25 000 puntas/bolsa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Labtip 200
Volumen (métrico) 200 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Amarillo
Longitud (métrico) 4,9cm
Formato A granel
Envase 1000 puntas/bolsa
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette
Línea de productos LabTip
Material Polipropileno virgen