Learn More
Dostmann Elecronic Termómetro de inserción Labtherm
Código de producto. 10526795
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-40 °C a 250 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10526795 -40 °C a 250 °C 1 PCS
1 options
Código de producto. 10526795 Proveedor Dostmann Elecronic N.º de proveedor 50200398
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con un rango de medición de °39,9 C a °249,9 C y una precisión de ±0,5 °C, este termómetro digital para hostelería LabTherm es especialmente adecuado para medir líquidos, alimentos, etc.
  • Termómetro de inserción Labtherm
  • Termómetro de bolsillo con forma ergonómica con punta de inserción sólida
  • El tubo del sensor largo es especialmente adecuado para las mediciones en líquidos, alimentos, etc.
  • Termómetro digital para catering LabTherm con lectura precisa de temperatura en un rango de -39,9 °C °a 249,9 °C.
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a 250 °C
Exactitud ± 0,5 °C