Learn More
Labtainer Labtainer w/Quick Connects BPC 2L Aegis5-14
Marca:  Labtainer SH30963.05
Labtainer w/Quick Connects BPC 2L Aegis5-14
Código de producto. 17835726
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00€
    738.15€ / paquete de 10
    Ahorro 156.85€
    17% Descuento