Learn More
Thermo Scientific™ Bolsa BPC Labtainer™ con 2 puertos, Luer Lock e insertos de MPC
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
El uso de la bolsa de BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ con 2 puertos superiores (Luer Lock) simplifica la limpieza y la eliminación y reduce los riesgos de contaminación cruzada para volúmenes de 50 a 2000 ml de medios, tampones, agua para inyectables (WFI) y productos biológicos.
Los Labtainer se han construido con nuestra película colada multicapa de una sola red CX5-14 fabricada en una instalación que aplica las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP). Nuestros Labtainer estándar son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de bioprocesos. Para un ajuste, forma y función óptimos, los Labtainer se pueden personalizar mediante el uso de la biblioteca de componentes más grande del sector.
Características destacadas:
- 11 tamaños de 50 ml a 50 l
- Película diseñada para ofrecer la mejor combinación de flexibilidad y durabilidad para la recogida, el almacenamiento y el transporte de líquidos de bioprocesamiento estériles: resistencia superior al estrés, resistencia a la punción y propiedades físicas para garantizar la estabilidad del contenido
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Práctico diseño de puerto final con un asa en el extremo opuesto
- Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas
- Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
Muestreo: toma de muestras en proceso durante distintas etapas de bioprocesamiento
Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | Bolsas desechables para bioprocesamiento/cultivo celular de dos dimensiones |
| Descripción de la película | Película de una sola red CX5-14 |
| Detalle del puerto | Luer Lock hembra, 30,48 cm (12 pulg) de 0,64 cm (1/4 pulg) Tubos; inserto de MPC, sin tubos |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |