Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 5L with 3 Ports, MPC Insert, MPC Body, and Luer Lock, 2D BPC
Código de producto. 17845736 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L, cada uno
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17845736 5 L, cada uno paquete de 10
1 options
Código de producto. 17845736 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH30712.01
 Artículo restringido
En stock
El uso de las bolsas BPC con 3 puertos (inserto MPC, cuerpo MPC, Luer-lock) simplifica la limpieza y la eliminación y reduce los riesgos de contaminación cruzada para volúmenes de 2 a 50 l de medios, tampones, agua para inyectables (WFI) y productos biológicos.
Las bolsas Labtainer™ de Thermo Scientific™ para volúmenes de 2 hasta 50 l simplifican la limpieza y eliminación y reducen los riesgos de contaminación cruzada y los costes de puesta en marcha.
Los Labtainer se han construido con nuestra película colada multicapa de una sola red CX5-14 fabricada en una instalación que aplica las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP). Nuestros Labtainer estándar son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de bioprocesos. Para un ajuste, forma y función óptimos, los Labtainer se pueden personalizar mediante el uso de la biblioteca de componentes más grande del sector.
Características destacadas:
  • 11 tamaños de 50 ml a 50 l
  • Película diseñada para ofrecer la mejor combinación de flexibilidad y durabilidad para la recogida, el almacenamiento y el transporte de líquidos de bioprocesamiento estériles: resistencia superior al estrés, resistencia a la punción y propiedades físicas para garantizar la estabilidad del contenido
  • Esterilizados mediante radiación gamma
  • Práctico diseño de puerto final con un asa en el extremo opuesto
  • Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas
  • Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
  • Muestreo: toma de muestras en proceso durante distintas etapas de bioprocesamiento
  • Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
  • Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
  • Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
  • Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
  • Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
  • Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Dimensiones 37,6 cm x 33,3 cm
Embalaje exterior Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes
Cantidad 5 L, cada uno
Método de esterilización Irradiado con radiación gamma
Línea de tuberías 1 Línea 1. Inserto MPC, policarbonato, tubos: C-Flex, longitud: 61 cm, D.I. x D.E.: 9,5 x 15,9 mm
Línea de tuberías 3 Línea 3. Conexión de cuerpo Luer Lock, tubos de polipropileno: C-Flex, longitud: 61 cm, D.I. x D.E.: 3,2 × 6,4 mm
Línea de tuberías 2 Línea 2. Cuerpo MPC, policarbonato, tubos: C-Flex, longitud: 61 cm, D.I. x D.E.: 9,5 x 15,9 mm
Línea de productos Labtainer
Port Detail Puertos de borde: 2 x 0,96 cm. 1 x 0,63 cm
Film Description CX5-14