Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 5L with 3 Ports, MPC Insert and Injection Port, 2D BPC
Código de producto. 17875736 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L, cada uno
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17875736 5 L, cada uno paquete de 10
1 options
Código de producto. 17875736 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH30709.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    565.63€ / paquete de 10
    Ahorro 124.37€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Simplifique la limpieza y eliminación y reduzca los riesgos de contaminación cruzada para volúmenes de 2 a 50 l de medios, tampones, agua para inyectables (WFI) y productos biológicos.
El uso de la bolsa de BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ con 3 puertos (inserto MPC e inyección) simplifica la limpieza y la eliminación y reduce los riesgos de contaminación cruzada para volúmenes de 2 a 50 l de medios, tampones, agua para inyectables (WFI) y productos biológicos.
Los Labtainer se han construido con nuestra película colada multicapa de una sola red CX5-14 fabricada en una instalación que aplica las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP). Nuestros Labtainer estándar son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de bioprocesos. Para un ajuste, forma y función óptimos, los Labtainer se pueden personalizar mediante el uso de la biblioteca de componentes más grande del sector.
Características destacadas:
  • 11 tamaños de 50 ml a 50 l
  • Película diseñada para ofrecer la mejor combinación de flexibilidad y durabilidad para la recogida, el almacenamiento y el transporte de líquidos de bioprocesamiento estériles: resistencia superior al estrés, resistencia a la punción y propiedades físicas para garantizar la estabilidad del contenido
  • Esterilizados mediante radiación gamma
  • Práctico diseño de puerto final con un asa en el extremo opuesto
  • Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas
  • Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
  • Muestreo: toma de muestras en proceso durante distintas etapas de bioprocesamiento
  • Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
  • Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
  • Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
  • Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
  • Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
  • Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (métrico) 5 L
Dimensiones 37,6 cm x 33,3 cm
Embalaje exterior Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes
Embalaje interior de protección Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7
Cantidad 5 L, cada uno
Método de esterilización Irradiado con radiación gamma
Línea de tuberías 1 Línea 1. Inserto MPC, policarbonato, sin tubos
Línea de tuberías 3 Línea 3. Orificio de inyección, sin tubos
Línea de tuberías 2 Línea 2. Inserto MPC, policarbonato, sin tubos
Línea de productos Labtainer
Port Detail Puertos de borde: 2 x 0,96 cm. 1 x 0,63 cm
Film Description CX5-14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.