Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 5L with 3 Ports, Luer Lock, 2D BPC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El uso de la bolsa de BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ con 3 puertos (Luer Lock) simplifica la limpieza y la eliminación y reduce los riesgos de contaminación cruzada para volúmenes de 2 a 50 l de medios, tampones, agua para inyectables (WFI) y productos biológicos.
Los Labtainer se han construido con nuestra película colada multicapa de una sola red CX5-14 fabricada en una instalación que aplica las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP). Nuestros Labtainer estándar son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de bioprocesos. Para un ajuste, forma y función óptimos, los Labtainer se pueden personalizar mediante el uso de la biblioteca de componentes más grande del sector.
Características destacadas:
- 11 tamaños de 50 ml a 50 l
- Película diseñada para ofrecer la mejor combinación de flexibilidad y durabilidad para la recogida, el almacenamiento y el transporte de líquidos de bioprocesamiento estériles: resistencia superior al estrés, resistencia a la punción y propiedades físicas para garantizar la estabilidad del contenido
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Práctico diseño de puerto final con un asa en el extremo opuesto
- Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas
- Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
Muestreo: toma de muestras en proceso durante distintas etapas de bioprocesamiento
Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Dimensiones | 37,6 cm x 33,3 cm |
| Embalaje exterior | Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes |
| Embalaje interior de protección | Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7 |
| Cantidad | 5 L, cada uno |
| Método de esterilización | Irradiado con radiación gamma |
| Línea de tuberías 1 | Línea 1. Inserto de conexión Luer Lock, tubo de polipropileno: C-Flex, longitud: 30 cm, D.I. x D.E.: 6,4 × 9,5 mm |
| Línea de tuberías 3 | Línea 3. Conexión de cuerpo Luer Lock, tubos de polipropileno: C-Flex, longitud: 30 cm, D.I. x D.E.: 3,2 × 6,4 mm |
| Línea de tuberías 2 | Línea 2. Conexión de cuerpo Luer Lock, tubos de polipropileno: C-Flex, longitud: 30 cm, D.I. x D.E.: 6,4 × 9,5 mm |
| Línea de productos | Labtainer |
| Mostrar más |