Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 20L with 3 Ports, MPC Insert and Injection Port, 2D BPC
Código de producto. 17865736 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 L, cada uno
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17865736 20 L, cada uno paquete de 10
1 options
Código de producto. 17865736 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH30709.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00€
    647.65€ / paquete de 10
    Ahorro 112.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Simplifique la limpieza y eliminación y reduzca los riesgos de contaminación cruzada para volúmenes de 2 a 50 l de medios, tampones, agua para inyectables (WFI) y productos biológicos.
El uso de la bolsa de BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ con 3 puertos (inserto MPC e inyección) simplifica la limpieza y la eliminación y reduce los riesgos de contaminación cruzada para volúmenes de 2 a 50 l de medios, tampones, agua para inyectables (WFI) y productos biológicos.
Los Labtainer se han construido con nuestra película colada multicapa de una sola red CX5-14 fabricada en una instalación que aplica las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP). Nuestros Labtainer estándar son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de bioprocesos. Para un ajuste, forma y función óptimos, los Labtainer se pueden personalizar mediante el uso de la biblioteca de componentes más grande del sector.
Características destacadas:
  • 11 tamaños de 50 ml a 50 l
  • Película diseñada para ofrecer la mejor combinación de flexibilidad y durabilidad para la recogida, el almacenamiento y el transporte de líquidos de bioprocesamiento estériles: resistencia superior al estrés, resistencia a la punción y propiedades físicas para garantizar la estabilidad del contenido
  • Esterilizados mediante radiación gamma
  • Práctico diseño de puerto final con un asa en el extremo opuesto
  • Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas
  • Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
  • Muestreo: toma de muestras en proceso durante distintas etapas de bioprocesamiento
  • Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
  • Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
  • Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
  • Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
  • Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
  • Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 L
Dimensiones 65,5 cm x 43,2 cm
Embalaje exterior Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes
Embalaje interior de protección Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7
Cantidad 20 L, cada uno
Método de esterilización Irradiado con radiación gamma
Línea de tuberías 1 Línea 1. Inserto MPC, policarbonato, sin tubos
Línea de tuberías 3 Línea 3. Orificio de inyección, sin tubos
Línea de tuberías 2 Línea 2. Inserto MPC, policarbonato, sin tubos
Línea de productos Labtainer
Port Detail Puertos de borde: 2 x 0,96 cm. 1 x 0,63 cm
Film Description CX5-14