Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 1L with 2 Ports, Luer Lock, 2D BPC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
The 1 L Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC, 2D system is composed of CX5-14 single-web, multi-layer film, and includes 2 edge ports with luer lock body and insert connections.
Características destacadas:
- 11 tamaños de 50 ml a 50 l
- Película diseñada para ofrecer la mejor combinación de flexibilidad y durabilidad para la recogida, el almacenamiento y el transporte de líquidos de bioprocesamiento estériles: resistencia superior al estrés, resistencia a la punción y propiedades físicas para garantizar la estabilidad del contenido
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Práctico diseño de puerto final con un asa en el extremo opuesto
- Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas
- Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
Muestreo: toma de muestras en proceso durante distintas etapas de bioprocesamiento
Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
Transporte &
Envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Dimensiones | 29,7 x 20,1 cm |
| Embalaje exterior | Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes |
| Embalaje interior de protección | Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7 |
| Cantidad | 10 por caja |
| Método de esterilización | Irradiado con radiación gamma |
| Línea de tuberías 1 | Línea 1. Cuerpo de conexión Luer Lock, polipropileno. Sin tubos |
| Línea de tuberías 2 | Línea 2. Inserto de conexión Luer Lock, polipropileno. Sin tubería |
| Línea de productos | Labtainer |
| Mostrar más |