Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 10L with 3 Ports, MPC Insert and Injection Port, 2D BPC_
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El uso de la bolsa de BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ con 3 puertos (inserto MPC e inyección) simplifica la limpieza y la eliminación y reduce los riesgos de contaminación cruzada para volúmenes de 2 a 50 l de medios, tampones, agua para inyectables (WFI) y productos biológicos.
Los Labtainer se han construido con nuestra película colada multicapa de una sola red CX5-14 fabricada en una instalación que aplica las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP). Nuestros Labtainer estándar son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de bioprocesos. Para un ajuste, forma y función óptimos, los Labtainer se pueden personalizar mediante el uso de la biblioteca de componentes más grande del sector.
Características destacadas:
- 11 tamaños de 50 ml a 50 l
- Película diseñada para ofrecer la mejor combinación de flexibilidad y durabilidad para la recogida, el almacenamiento y el transporte de líquidos de bioprocesamiento estériles: resistencia superior al estrés, resistencia a la punción y propiedades físicas para garantizar la estabilidad del contenido
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Práctico diseño de puerto final con un asa en el extremo opuesto
- Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas
- Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
Muestreo: toma de muestras en proceso durante distintas etapas de bioprocesamiento
Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Dimensiones | 62,2 cm x 30 cm |
| Embalaje exterior | Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes |
| Embalaje interior de protección | Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7 |
| Cantidad | 10 L/cada uno |
| Método de esterilización | Irradiado con radiación gamma |
| Línea de tuberías 1 | Línea 1. Inserto MPC, policarbonato, sin tubos |
| Línea de tuberías 3 | Línea 3. Orificio de inyección, sin tubos |
| Línea de tuberías 2 | Línea 2. Inserto MPC, policarbonato, sin tubos |
| Línea de productos | Labtainer |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.