Learn More
Sartorius™ Papel recubierto de polietileno Labsorb™
Código de producto. 11746055 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
460 x 570 mm
480 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11746055 460 x 570 mm 50 PCS
10693822 480 x 600 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11746055 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor FT2601460570K
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alto grado de absorción de papel recubierto por un lado con polietileno.
  • Papel protector de superficies
  • Con el lado de celulosa hacia arriba, el papel absorbe líquidos, que detiene la capa de polietileno para evitar su paso
  • Con el lado de polietileno hacia arriba, resulta útil para la recuperación de líquidos tóxicos o valiosos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Labsorb
Material Papel recubierto de polietileno
Cantidad 50/Paq.
Tipo Papel protector de superficies
Dimensiones (L x An) 460 x 570 mm