Descripción
- Papel protector de superficies
- Con el lado de celulosa hacia arriba, el papel absorbe líquidos, que detiene la capa de polietileno para evitar su paso
- Con el lado de polietileno hacia arriba, resulta útil para la recuperación de líquidos tóxicos o valiosos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Labsorb |
| Material | Papel recubierto de polietileno |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo | Papel protector de superficies |
| Dimensiones (L x An) | 480 x 600 mm |