Learn More
Labplas Bolsas de muestreo Sani-Sponge, pestañas regulares: Con cuerpo transparente y tira de protección desprendible
Código de producto. 17976469
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Tampón neutralizante DE
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17976469 Tampón neutralizante DE paquete de 100
1 options
Código de producto. 17976469 Proveedor Labplas N.º de proveedor KSS67110DE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    226.39€ / paquete de 100
    Ahorro 28.61€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Diseñado para recolectar muestras para detectar la presencia de contaminaciones microbiológicas.
  • Detecta Listeria, Salmonella y E. coli
  • Sin contaminación
  • Polietileno virgen
  • Abertura de boca de bolsa grande
  • Pestañas de tiro fáciles de usar
  • Esponja para frotar
  • Esponja deshidratada
Especificaciones
Descripción DE tampón neutralizante
Incluye Tampón neutralizante DE
Volumen (métrico) 450 mL
Material Polietileno