Learn More
SHP Steriltechnik AG Labowater DM 4000
Código de producto. 31908782
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
31908782 cada uno
1 options
Código de producto. 31908782 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 81.2400.000.000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Cartucho de intercambio iónico resistente a la presión hecho de acero inoxidable de alta calidad, relleno con aproximadamente 26 litros de resina de cama mixta regenerable.
  • Cartucho de intercambio iónico con resina mixta regenerable de aproximadamente 26 L
  • Carcasa de acero inoxidable resistente a la presión (1.4571)
  • Presión máxima de funcionamiento hasta 10 bar
  • Caudal de hasta 1000 L/h
  • Capacidad aprox. 4000 L con un total de 10° sólidos disueltos
  • Calidad pura del agua: 0,1 a 20 μS/cm
  • Temperatura máxima del agua: 30° ºC
  • Dimensiones ø x H 239 x 703 mm
  • Conexión R 0,75 in. Rosca externa
  • Peso: aprox. 25 kg
Especificaciones
Tipo Cartucho de iones
Caudal máximo 1000 L