Description
- Aceite de vacío a base de aceite mineral para bombas de vacío de paletas giratorias estándar
- 10L
- Para aplicaciones como la extracción de aire, gases inertes y vapor de agua, y también vapores ligeramente ácidos o básicos
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Aceite de vacío |
| Volumen (métrico) | 10 L |