Learn More
Welch™ Sistema de vacío de laboratorio con válvula de lastre de vidrio
Código de producto. 11872253 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
33 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11872253 33 l/min cada uno
1 options
Código de producto. 11872253 Proveedor Welch™ N.º de proveedor 115037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3975.00€
    3586.73€ / paquete de 1
    Ahorro 388.27€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
El sistema de vacío de laboratorio se utiliza para crear un entorno de vacío controlado y se usa habitualmente para filtración, destilación y evaporación de disolventes, entre otros. La válvula de lastre de vidrio permite un control preciso del flujo de gas en el sistema.
  • Facilita la eliminación de gas o vapor.
  • La válvula de lastre de vidrio permite ajustar con precisión el vacío
  • Químicamente resistente
  • Separador de lado de succión con matraz de fondo redondo
  • Montado, listo para la c
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 2 L/min (a 60 Hz en m3), 1.8 L/min. (a 50 Hz en m3)
Incluye Válvula de lastre de vidrio
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 360 x 310 x 445 mm
Fondo (métrico) 310 mm
Modelo LVS 201 T
Nivel de ruido <45 dB
Peso (imperial) 33.1 lb.
Peso (métrico) 15 kg
Caudal 33 l/min
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 17,5 in
Altura global (métrico) 445 mm
Anchura total (imperial) 14,2 in
Anchura global (métrico) 360 mm
Tipo de bomba Bomba de vacío
Aplicaciones Eliminación de gas o vapor
N.º de etapas 3
Presión máxima < 2 mbar
Tensión 230 V