Description
- Destilación más rápida y de mejor calidad y concentración de disolventes
- El sistema LVS 105 T -10 ef+ está especialmente diseñado para aplicaciones de destilación/evaporación de disolventes y consta de una bomba de diafragma de uso químico y un controlador digital de la serie VCpro 600 con control de velocidad del motor de rpm (tecnología Ecoflex).
- También se incluyen el separador de líquidos y el condensador de emisiones de escape para una recuperación óptima de disolventes.
- Diseñadas para aplicaciones químicas, todas las partes mojadas están fabricadas con materiales resistentes a productos químicos de alta calidad e instrumental de vidrio con revestimiento de plástico transparente.
- Ideal para la evaporación de disolventes de punto de ebullición alto y bajo.
- La bomba de diafragma resistente a productos químicos (serie MPC) proporciona un vacío estable profundo.
Specifications
Specifications
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 250 x 260 x 435 mm |
| Material | PTFE, PEEK |
| Modelo | LVS 105 T -10 ef+ |
| Peso (métrico) | 9,5 kg |
| Caudal | 18/ l/min |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de bomba | Sistema de vacío |
| Presión máxima | 2 mbar |
| Tensión | 115/230 V |
| Para utilizar con (aplicación) | Evaporación de disolventes de punto de ebullición alto y bajo |