Learn More
DuraLab Carro de laboratorio pequeño
Descripción
- Fabricado con polipropileno reciclado para minimizar el impacto ambiental.
- Reforzado con bloques de acero sólido para mayor resistencia y durabilidad.
- Equipado con 4 ruedas de goma, incluidas 2 con frenos, para una movilidad segura y suave.
- Fabricado con polímeros mezclados con fibra de nailon de alta calidad para soportar condiciones exigentes.
- Diseñado con una capacidad de carga de 250 kg para un uso confiable en laboratorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carro |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 850 x 480 x 1080 mm |
| Capacidad portante (imperial) | 551.15 lb. |
| Capacidad portante (métrico) | 250 kg |
| Material | Aluminio, Polipropileno, Caucho de módulo alto, Polímero |
| N.º de estantes | 4 |