Learn More
DuraLab Carro de laboratorio pequeño
Código de producto. 30280267
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de estantes:
2
3
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de estantes Tamaño de la unidad
30280267 2 cada uno
30280282 3 cada uno
30280297 4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30280267 Proveedor DuraLab N.º de proveedor DRL0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    122.32€ / paquete de 1
    Ahorro 7.68€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Ligero y versátil con capacidad de 250 kg, diseñado con ruedas de precisión y frenos para una movilidad suave, segura y confiable.
  • Fabricado con polipropileno reciclado para minimizar el impacto ambiental.
  • Reforzado con bloques de acero sólido para mayor resistencia y durabilidad.
  • Equipado con 4 ruedas de goma, incluidas 2 con frenos, para una movilidad segura y suave.
  • Fabricado con polímeros mezclados con fibra de nailon de alta calidad para soportar condiciones exigentes.
  • Diseñado con una capacidad de carga de 250 kg para un uso confiable en laboratorios.
Especificaciones
Tipo de producto Carro doble
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 850 x 480 x 950 mm
Capacidad portante (imperial) 551.15 lb.
Capacidad portante (métrico) 250 kg
Material Aluminio, Polímero, Caucho de módulo alto, Polipropileno
N.º de estantes 2